324892
1-Benzocyclobutenecarbonitrile
≥95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5479 (lit.)
P. eboll.
88 °C/1.3 mmHg (lit.)
Densità
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CC1Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H7N/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)8/h1-4,8H,5H2
FJIDKRPZJBUHME-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup