Documenti fondamentali
324876
Sigma-Aldrich
N-(Triphenylphosphoranylidene)aniline
97%
Sinonimo/i:
Anilidenetriphenylphosphorane, Tetraphenylphosphine imide
Scegli un formato
5 G
99,50 €
99,50 €
Prezzo di listino199,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
99,50 €
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3P=NC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.40
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
99,50 €
Prezzo di listino199,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Impurezze
<0.5% denatured ethanol
Solubilità
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to brown)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)N=P(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20NP/c1-5-13-21(14-6-1)25-26(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
PTLOPIHJOPWUNN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
N-(Triphenylphosphoranylidene)aniline was reported as a new electrolyte additive for high performance lithium cobalt oxide (LiCoO2) electrodes during high voltage operations in lithium ion batteries.[1]
Applicazioni
The Staudinger Ligation: A High-Yield, Chemoselective, and Mild Synthetic Method
Intermediate for the preparation of isocyanates and isothiocyanates.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
N-(triphenylphosphoranylidene) aniline as a novel electrolyte additive for high voltage LiCoO2 operations in lithium ion batteries.
Lee J-N, et al.
Electrochimica Acta, 56(14), 5195-5200 (2011)