Documenti fondamentali
324639
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(dimethylamino)dimethylsilyl]ethane
96%
Sinonimo/i:
1,1′-Ethylenebis(N,N,1,1-tetramethylsilanamine), 1,4-Bis(dimethylamino)-1,1,4,4-tetramethyl-1,4-disilabutane, 2,5-Bis(dimethylamino)-2,5-dimethyl-2,5-disilahexane
About This Item
Formula condensata:
[-CH2Si(CH3)2N(CH3)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.51
Beilstein:
4366167
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
101-103 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)[Si](C)(C)CC[Si](C)(C)N(C)C
InChI
1S/C10H28N2Si2/c1-11(2)13(5,6)9-10-14(7,8)12(3)4/h9-10H2,1-8H3
MRAAXSSHMOFDJR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)