Documenti fondamentali
T21407
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyldiaminomethane
99%
Sinonimo/i:
N,N,N′,N′-Tetramethylmethanediamine, Bis(dimethylamino)methane
Scegli un formato
25 G
56,80 €
100 G
185,00 €
56,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
56,80 €
100 G
185,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCH2N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.18
Beilstein:
1731946
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
56,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. ebollizione
85 °C (lit.)
Densità
0.749 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)CN(C)C
InChI
1S/C5H14N2/c1-6(2)5-7(3)4/h5H2,1-4H3
VGIVLIHKENZQHQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jie Wu et al.
ACS infectious diseases, 5(7), 1087-1104 (2019-04-25)
This article reports the rational medicinal chemistry of a natural product, agrimophol (1), as a new disruptor of intrabacterial pH (pHIB) homeostasis in Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Through the systematic investigation of the structure-activity relationship of 1, scaffold-hopping of the diphenylmethane
Abdullah Alzahrani et al.
Organic & biomolecular chemistry, 16(22), 4108-4116 (2018-05-19)
The traditional thermal Mannich reaction is unsuitable for preparing polymerizable N-methylene amino substituted acrylamides and methacrylamides. Herein we provide a facile multi-gram high yield synthesis of these monomeric precursors to stimuli-responsive polymers by the addition of acrylamides and methacrylamides onto