Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
324612
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
greener alternative
98%
Sinonimo/i:
α-(2-Chloroethyl)benzyl alcohol, (S)-(−)-α-(2-Chloroethyl)benzyl alcohol, (S)-(−)-3-Chloro-1-phenylpropanol
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH2CH(C6H5)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]19/D −25°, c = 1 in chloroform
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Punteggio alternativa più verde
old score: 100
new score: 62
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
58-60 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
hydroxyl
phenyl
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O[C@@H](CCCl)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2/t9-/m0/s1
JZFUHAGLMZWKTF-VIFPVBQESA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Atom Economy”, "Enhanced Energy Efficiency" and “Use of Renewable Feedstock”. Click here to view its DOZN scorecard.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)