Documenti fondamentali
323640
Sigma-Aldrich
Hexafluoropropylene oxide
98%
Sinonimo/i:
Hexafluoro-1,2-epoxypropane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3F6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Per informazioni sul prodotto 323640, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
98%
P. ebollizione
−42 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C1(F)OC1(F)F
InChI
1S/C3F6O/c4-1(2(5,6)7)3(8,9)10-1
PGFXOWRDDHCDTE-UHFFFAOYSA-N
Prodotti consigliati
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
Portagomma
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Press. Gas Compr. Gas - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Stefan Schröder et al.
Scientific reports, 9(1), 2237-2237 (2019-02-21)
Bulk polytetrafluoroethylene (PTFE) possesses excellent chemical stability and dielectric properties. Indeed, thin films with these same characteristics would be ideal for electret applications. Previously, the electret properties of PTFE-like thin films produced by rf sputtering or plasma enhanced chemical vapor
Chuan-Hai Li et al.
Environmental science & technology, 53(6), 3287-3295 (2019-02-21)
Hexafluoropropylene oxide trimer acid (HFPO-TA) and hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA) have been used as perfluorooctanoic acid (PFOA) alternatives in the fluoropolymer industry for years. Their widespread environmental distribution, high bioaccumulation capability, and human exposure have caused great concern. Nevertheless