Documenti
322369
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-4-pentenoate
98%
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH2CH(CH3)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. eboll.
153-155 °C (lit.)
Densità
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(C)CC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
BDBGKYIBDXAVMX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup