Documenti fondamentali
320595
Sigma-Aldrich
Butadiene sulfone-2,2,5,5-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
2,2,5,5-Tetradeutero-3-sulfolene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4D4H2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
67-68 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])C=CC([2H])([2H])S1(=O)=O
InChI
1S/C4H6O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-2H,3-4H2/i3D2,4D2
MBDNRNMVTZADMQ-KHORGVISSA-N
Applicazioni
Convenient source of butadiene-1,1,4,4-d4.[1]
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1005-1005 (1987)