320161
Benzyl chloride
reagent grade, 97%
Sinonimo/i:
α-Chlorotoluene
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.58
Beilstein:
471308
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Densità del vapore
4.36 (vs air)
Tensione di vapore
10.3 mmHg ( 60 °C)
7 mmHg ( 55 °C)
Saggio
97%
Temp. autoaccensione
1085 °F
contiene
0.25% propylene oxide as inhibitor
Limite di esplosione
14 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.538 (lit.)
P. ebollizione
177-181 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCc1ccccc1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Sylvie Mavel et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(4), 1388-1395 (2012-02-04)
The dopamine transporter (DAT) plays a pivotal role in the regulation of dopamine neurotransmission, and is involved in a number of physiological functions and brain disorders. Furthermore the DAT analysis by molecular imaging techniques is a useful tool for the
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation