Documenti fondamentali
8.18586
Sigma-Aldrich
Isophorone diisocyanate
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
Sinonimo/i:
Isophorone diisocyanate, 5-Isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate
Scegli un formato
250 ML
74,20 €
2.5 KG
152,00 €
1 L
178,00 €
25 KG
1.130,00 €
74,20 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
74,20 €
2.5 KG
152,00 €
1 L
178,00 €
25 KG
1.130,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352118
Numero indice EU:
223-861-6
NACRES:
NA.22
74,20 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.0004 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
430 °C
Potenza
4825 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
0.7-4.5 % (v/v)
P. ebollizione
158-159 °C/13 hPa
Punto di fusione
-60 °C
Temp. transizione
flash point 155 °C
Solubilità
0.015 g/L (slow decomposition)
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(=C=O)C1CC(CC(C1)(C)C)(CN=C=O)C
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-11(2)4-10(14-9-16)5-12(3,6-11)7-13-8-15/h10H,4-7H2,1-3H3
NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Thermoresponsive Random Poly(ether urethanes) with Tailorable LCSTs for Anticancer Drug Delivery.: This study explores the development of thermoresponsive random poly(ether urethanes) synthesized using Isophorone diisocyanate. These polymers exhibit adjustable lower critical solution temperatures (LCSTs), making them suitable for controlled anticancer drug delivery applications. The research highlights the potential of Isophorone diisocyanate in creating advanced materials for medical use, specifically in drug delivery systems (Sardon et al., 2015).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.060 - 1.062
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
325.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
163 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)