Documenti fondamentali
316652
Sigma-Aldrich
9-Decen-1-ol
technical grade, 90%
Scegli un formato
25 G
62,10 €
62,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
62,10 €
About This Item
Formula condensata:
H2C=CH(CH2)8OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39020322
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
62,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. ebollizione
234-238 °C (lit.)
Densità
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2,11H,1,3-10H2
QGFSQVPRCWJZQK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Erik Selander et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(20), 6395-6400 (2015-04-29)
Interactions among microscopic planktonic organisms underpin the functioning of open ocean ecosystems. With few exceptions, these organisms lack advanced eyes and thus rely largely on chemical sensing to perceive their surroundings. However, few of the signaling molecules involved in interactions