Documenti
316571
Sigma-Aldrich
1-Ethynylcyclohexene
99%
Sinonimo/i:
(1-Cyclohexenyl)acetylene, (1-Cyclohexenyl)ethyne, 1-Cyclohexen-1-ylacetylene, 1-Cyclohexen-1-ylethyne, 1-Ethynyl-1-cyclohexene, 1-Ethynylcyclohexene, Cyclohex-1-enylacetylene
About This Item
Formula condensata:
C6H9C≡CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.2% BHT as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
P. eboll.
148-151 °C (lit.)
Densità
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C#CC1=CCCCC1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,6H,3-5,7H2
DKFHWNGVMWFBJE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2