311081
2,4,5-Trifluoroaniline
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
59-63 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H4F3N/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,10H2
QMYVWJVVVMIBMM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3