Documenti fondamentali
308617
Sigma-Aldrich
tert-Butyltrichlorosilane
96%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CSiCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.56
Beilstein:
1736174
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Per informazioni sul prodotto 308617, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
96%
Stato
solid
P. ebollizione
132-134 °C (lit.)
Punto di fusione
97-100 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H9Cl3Si/c1-4(2,3)8(5,6)7/h1-3H3
MOOUPSHQAMJMSL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
tert-Butyltrichlorosilane is a tert-alkyltrichlorosilane that can be prepared by reacting trimethyl chloride and silicon tetrachloride. It can be used in the synthesis of tert-butyl silsequioxanes by hydrolytic condensation in DMSO.[1][2]
Applicazioni
Hydrolytic condensation of tert-butyltrichlorosilane (tBuSiCl3)in DMSO and water was investigated. The process results in the formation of tBu2Si2O(OH)4, the Ti complex of the intermediate produce active heterogeneous epoxidation catalysts.[3]
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Silsesquioxane-Based Homogeneous and Heterogeneous Epoxidation Catalysts Developed by Using High-Speed Experimentation,
Pescarmona PP, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 116 (38), 20433-20437 (2012)
Silsesquioxane-Based Homogeneous and Heterogeneous Epoxidation Catalysts Developed by Using High-Speed Experimentation
Pescarmona PP, et al.
Chemistry?A European Journal , 10(7), 1657-1665 (2004)
Organomagnesium synthesis of sec-butyl-and tert-alkylchlorogermanes and their reaction with ethynylmagnesium bromide
Yarosh OG, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 75(5), 714-718 (2005)