138428
N,N′-Diethyl-1,3-propanediamine
97%
Sinonimo/i:
1,3-Bis(ethylamino)propane
Scegli un formato
59,36 €
Prezzo di listino84,80 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
59,36 €
Prezzo di listino84,80 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
689 °F
Limite di esplosione
11.6 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.4374 (lit.)
Densità
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCNCCCNCC
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-8-6-5-7-9-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
BEPGHZIEOVULBU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)