Documenti
305359
Sigma-Aldrich
Cyclohexyldimethylsilane
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H11SiH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
Densità
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[SiH](C)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H18Si/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h8-9H,3-7H2,1-2H3
SGKGLPDXRGGPCS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup