305103
Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
P. ebollizione
168-170 °C/22 mmHg (lit.)
Punto di fusione
66-68 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(Cl)ccc1N
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
IGHVUURTQGBABT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?