Documenti fondamentali
304360
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
51-53 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Stringa SMILE
Cc1ccnc(Cl)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c1-4-2-3-8-6(7)5(4)9(10)11/h2-3H,1H3
JHARVUVBTAAPLA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Experimental FTIR and FT-Raman spectroscopic analysis of 2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine was reported.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
V Arjunan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 92, 305-317 (2012-03-27)
Experimental FTIR and FT-Raman spectroscopic analysis of 2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine (2C4M3NP) and 2-chloro-6-methylpyridine (2C6MP) have been performed. A detailed quantum chemical calculations have been carried out using B3LYP and B3PW91 methods with 6-311++G** and cc-pVTZ basis sets. Conformation analysis was carried for