Documenti fondamentali
304344
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(I)CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.45
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.54 (lit.)
P. ebollizione
58-60 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C7H3ClF3I/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H
SSLWFPKNYZEOTH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)