227714
3,4,5-Trimethoxytoluene
97%
Sinonimo/i:
5-Methylpyrogallol trimethyl ether
Scegli un formato
58,45 €
Prezzo di listino83,50 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
58,45 €
Prezzo di listino83,50 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.523 (lit.)
P. ebollizione
117-118 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
24-26 °C (lit.)
Densità
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(C)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H14O3/c1-7-5-8(11-2)10(13-4)9(6-7)12-3/h5-6H,1-4H3
KCIZTNZGSBSSRM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?