Documenti fondamentali
302465
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluorophenol
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(F)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
89 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
43-45 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H4BrFO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H
MEYRABVEYCFHHB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Bromo-4-fluorophenol was used in preparation of 4,4-difluoro-2-bromo-cyclohexadienone and 6-(aminomethylphenoxy)benzoxaborole analogs.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Metal-free oxidative fluorination of phenols with [18F]fluoride.
Zhanghua Gao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(27), 6733-6737 (2012-05-29)
Tsutomu Akama et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(6), 1680-1683 (2013-02-16)
A series of novel 6-(aminomethylphenoxy)benzoxaborole analogs was synthesized for the investigation of the structure-activity relationship of the inhibition of TNF-alpha, IL-1beta, and IL-6, from lipopolysaccharide stimulated peripheral blood mononuclear cells. Compounds 9d and 9e showed potent activity against all three