Documenti fondamentali
299936
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-bromofluorene
90%
Scegli un formato
1 G
27,65 €
27,65 €
Prezzo di listino55,30 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
27,65 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H10BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
27,65 €
Prezzo di listino55,30 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
powder
Punto di fusione
148-149 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Nc1ccc-2c(Cc3cc(Br)ccc-23)c1
InChI
1S/C13H10BrN/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5,15H2
RJWYTISHBMNMOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Spectral characteristics of inclusion complexation of 2-amino-7-bromofluorene in aqueous β-cyclodextrin solution were evaluated.[1] Fluorescence quenching of 2-amino-7-bromofluorene by chloromethanes (CH2Cl2, CHCl3, CCl4) in various solvents was studied.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fluorescence quenching of 2-amino-7-bromofluorene by chloromethanes-static and dynamic model for CCl4 quenching in polar solvents.
Radha N and Swaminathan M.
J. Chem. Res. (M), 2001(12), 503-504 (2001)
I V Muthu Vijayan Enoch et al.
Journal of fluorescence, 14(6), 751-756 (2005-01-15)
Spectral characteristics of 2-amino-7-bromofluorene (2ABF) have been studied in aqueous beta-cyclodextrin (beta-CDx) solution. Enhancement in the fluorescence intensity of the neutral from of 2ABF was observed due to the formation of 1:1 complex with beta-CDx. The formation of this complex