297984
Methyl trans-3-(4-methoxyphenyl)glycidate
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
69-71 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H]1O[C@@H]1c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C11H12O4/c1-13-8-5-3-7(4-6-8)9-10(15-9)11(12)14-2/h3-6,9-10H,1-2H3/t9-,10+/m1/s1
CVZUMGUZDAWOGA-ZJUUUORDSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3