295582
Nitrogen dioxide
≥99.5%
Sinonimo/i:
Dinitrogen tetroxide, Nitrogen peroxide, Nitrogen tetroxide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.58 (21 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
14.33 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
P. eboll.
21 °C (lit.)
Punto di fusione
−11 °C (lit.)
Densità
2.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+]=O
InChI
1S/NO2/c2-1-3
JCXJVPUVTGWSNB-UHFFFAOYSA-N
Prodotti consigliati
Raccomandato
Regolatore
Valvola di controllo
Valvola di spurgo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Ox. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?