Documenti
295523
Sigma-Aldrich
Methyl vinyl ether
≥98%
Sinonimo/i:
Methoxyethylene
About This Item
Formula condensata:
CH3OCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.08
Beilstein:
1209255
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
≥98%
contiene
0.1% triethanolamine as stabilizer
Stringa SMILE
COC=C
Confezionamento
Packaged in lecture bottle
Prodotti consigliati
Stainless steel control valve Z146951 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 is recommended.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-76.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2