294926
1-(1-Naphthyl)ethylamine
98%
Sinonimo/i:
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (±)-α-Methyl-1-naphthalenemethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.621 (lit.)
P. eboll.
156 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3
RTCUCQWIICFPOD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter