Documenti fondamentali
294748
Sigma-Aldrich
2,3-Bis(trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
95%
About This Item
Formula condensata:
(H2C=C[OSi(CH3)3])2
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.45
Beilstein:
1939757
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
75-76 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OC(=C)C(=C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H22O2Si2/c1-9(11-13(3,4)5)10(2)12-14(6,7)8/h1-2H2,3-8H3
BEIXTGGJVNHLEO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,3-Bis(trimethylsiloxy)-1,3-butadiene may be used in chemical synthesis.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)