Documenti fondamentali
294128
Sigma-Aldrich
Tetrakis(4-fluorofenil) borato di sodio
98%
Sinonimo/i:
Cesibor, Tetrakis(4-fluorofenil)boro
Scegli un formato
500 MG
324,00 €
1 G
440,00 €
5 G
1.370,00 €
25 G
6.130,00 €
324,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
324,00 €
1 G
440,00 €
5 G
1.370,00 €
25 G
6.130,00 €
About This Item
Formula condensata:
(FC6H4)4BNa·2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
450.21
Beilstein:
4285808
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
324,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: catalyst
Impurezze
<2% acetone
Stringa SMILE
O.O.[Na+].Fc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(F)cc2)(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C24H16BF4.Na.2H2O/c26-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(27)12-4-18,19-5-13-23(28)14-6-19)20-7-15-24(29)16-8-20;;;/h1-16H;;2*1H2/q-1;+1;;
MSDGDEJOIBMWJD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Il tetrakis(4-fluorofenil)borato di sodio diidrato può essere usato come scambiatore di cationi nella preparazione di:
  • Nanoparticelle organiche di pseudocianine.[1]
  • Sensori a membrana polimerica.[2]
Può essere impiegato anche come dopante di membrane selettive per il potassio impregnate di valinomicina.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Towards reversibility of ion transfer across the interface between valinomycin membranes and aqueous electrolyte solutions
Mikhelson K, et al.
Russ. J. Electrochem., 39, 771-776 (2003)
Analytical Chemistry, 57, 783-783 (1985)
Polymeric membrane sensors with boronic acid functionalized boron dipyrromethene for selective measurement of dopamine
Li Y, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 191, 227-232 (2014)
Organic nanoparticles of cyanine dye in aqueous solution
Ou Z, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 80, 295-302 (2007)