293830
1,2-Bis(trimethylsiloxy)cyclobutene
≥95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
58-59 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OC1=C(CC1)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H22O2Si2/c1-13(2,3)11-9-7-8-10(9)12-14(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
WOBRFSDEZREQAB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?