291919
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
260-265 °C (lit.)
Solubilità
soluble 25 mg/mL, clear, colorless (1N NaOH in methanol)
Stringa SMILE
Cl.COc1cc2CCNCc2cc1OC
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-13-10-5-8-3-4-12-7-9(8)6-11(10)14-2;/h5-6,12H,3-4,7H2,1-2H3;1H
SHOWAGCIRTUYNA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?