No. Product 291099 does not meet ASTM D974 or ASTM3242. Product 291099 has an M Clarity quality level of 100 - which is the lowest of the 6 quality levels available. The product meets the specifications found on the Specification sheet that is available from the website. The methods have been developed by our company and are not traceable to either ASTM D974 or ASTM3242.
291099
α-Naphtholbenzein
indicator grade
Sinonimo/i:
4,4′-(α-Hydroxybenzylidene)di-1-naphthol, p-naphtholbenzein
Prodotti consigliati
Grado
indicator grade
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
titration: suitable
Colore
faintly Faint Brown to Very Dark Brown to Very Dark Red and Black
pH
0.0, green
0.8, yellow
10.0, blue-green
8.2, yellow
Punto di fusione
230-235 °C (lit.)
ε (coefficiente d’estinzione)
≥50000 at 207-213 nm in methanol at 0.01 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccc(\C(c2ccccc2)=C3\C=CC(=O)c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C27H18O2/c28-25-16-14-23(19-10-4-6-12-21(19)25)27(18-8-2-1-3-9-18)24-15-17-26(29)22-13-7-5-11-20(22)24/h1-17,28H/b27-24-
VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
貴社で販売のSigma-Aldrichのp-ナフトールベンゼインが酸価試験法(ASTM D974, ASTM D3242)のANNEXに記載の仕様を満たしている事を確認させて下さい。 ①外観, ②塩化物, ③溶解性, ④最小吸光度, ⑤pHレンジ
1 risposta-