290181
3,5-Difluorobenzoic acid
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
121-123 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)
GONAVIHGXFBTOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3