290084
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine
98%
Sinonimo/i:
2-Amino-3-nitro-4-picoline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
136-140 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccnc(N)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c1-4-2-3-8-6(7)5(4)9(10)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8)
IKMZGACFMXZAAT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3