Documenti
287997
Sigma-Aldrich
1,5-Bis(diphenylphosphino)pentane
97%
Sinonimo/i:
1,5-pentanediylbis[diphenylphosphine], DPPENT, Pentamethylenebis[diphenylphosphine], dpppe
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2P(CH2)5P(C6H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
440.50
Beilstein:
2953640
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
43-47 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C(CCP(c1ccccc1)c2ccccc2)CCP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C29H30P2/c1-6-16-26(17-7-1)30(27-18-8-2-9-19-27)24-14-5-15-25-31(28-20-10-3-11-21-28)29-22-12-4-13-23-29/h1-4,6-13,16-23H,5,14-15,24-25H2
MZFPAWGWFDGCHP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Mohammed Zain Aldin et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(39), 13926-13938 (2018-09-19)
The reaction of [RuCl2(p-cymene)]2 with potassium O-ethylxanthate and a set of nine representative Ph2P-X-PPh2 bidentate phosphines (dppm, dppe, dppp, dppb, dpppe, dppen, dppbz, dppf, and DPEphos) afforded monometallic [Ru(S2COEt)2(diphos)] chelates 1-9 in 62-96% yield. All the products were fully characterized