Documenti
286702
Sigma-Aldrich
Mevalonic lactone
97%
Sinonimo/i:
β-Hydroxy-β-methyl-δ-valerolactone, (±)-β-Hydroxy-β-methyl-δ-valerolactone, (±)-3-Hydroxy-3-methyl δ-valerolactone, (±)-Mevalolactone, (±)-Mevalonic acid lactone, (±)-Mevalonolactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.14
Beilstein:
80960
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. eboll.
145-150 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
28 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(O)CCOC(=O)C1
Altre note
Contains mevalonic acid
Sostituito da