Documenti fondamentali
284378
Sigma-Aldrich
1,1′-Diethyl-2,4′-cyanine iodide
Dye content 97 %
Sinonimo/i:
Isocyanine iodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H23IN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.35
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Composizione
Dye content, 97%
Punto di fusione
158-160 °C (lit.)
λmax
558 nm
Stringa SMILE
[I-].CCN1\C(C=Cc2ccccc12)=C\c3cc[n+](CC)c4ccccc34
InChI
1S/C23H23N2.HI/c1-3-24-16-15-19(21-10-6-8-12-23(21)24)17-20-14-13-18-9-5-7-11-22(18)25(20)4-2;/h5-17H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
MYKATFBGLTVMQX-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)