Documenti fondamentali
283339
Sigma-Aldrich
1-tert-Butyl-1-cyclohexene
technical, 80%
About This Item
Formula condensata:
C6H9C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Saggio
80%
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
167-168 °C/754 mmHg (lit.)
Densità
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C1=CCCCC1
InChI
1S/C10H18/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h7H,4-6,8H2,1-3H3
GQBKAYONUCKYKT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-tert-Butyl-1-cyclohexene has been employed as substrate to investigate catalytic activity and BET surface area for the different desilicated TS-1 zeolite samples[1].
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Desilication of TS-1 zeolite for the oxidation of bulky molecules.
Silvestre-Albero A, et al.
Catalysis Communications, 44, 35-39 (2014)