280216
Nα-Acetylglycinamide
97%
Sinonimo/i:
2-Acetamidoacetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
140-143 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(7)6-2-4(5)8/h2H2,1H3,(H2,5,8)(H,6,7)
WQELDIQOHGAHEM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3