Documenti fondamentali
279129
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-1,3-pentadiene
70%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHC(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.14
Beilstein:
1839462
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
70%
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
75-76 °C (lit.)
Densità
0.718 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C=C\C(C)=C
Altre note
Remainder 4-methyl-1,3-pentadiene
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
17.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)