Documenti fondamentali
278408
3,6-Dimethyl-4-octyne-3,6-diol
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero CE:
Numero MDL:
Saggio
98%
Stringa SMILE
CCC(C)(O)C#CC(C)(O)CC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)