Documenti fondamentali
277622
Sigma-Aldrich
4-Butylbenzyl alcohol
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3C6H4CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.515 (lit.)
Densità
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C11H16O/c1-2-3-4-10-5-7-11(9-12)8-6-10/h5-8,12H,2-4,9H2,1H3
CIDZDYAPPNMBIY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Butylbenzyl alcohol has been used in the preparation of substituted benzyl-pyrimidines.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cécile Gasse et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(11), 6075-6085 (2008-05-10)
A series of N(1)-(4-substituted-benzyl)-pyrimidines were synthesized as potential inhibitors of thymidine monophosphate kinase of Mycobacterium tuberculosis (TMPKmt). Key SAR parameters included the chain length substitution in para position of the benzyl ring, the functional group terminating the alkyl chain, and