Documenti fondamentali
276812
Sigma-Aldrich
Phosphorus trichloride solution
2.0 M in methylene chloride
About This Item
Formula condensata:
PCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.33
Beilstein:
969177
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
for analytical purposes
Tensione di vapore
23.32 psi ( 55 °C)
6.58 psi ( 20 °C)
Stato
liquid
Concentrazione
2.0 M in methylene chloride
Densità
1.363 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
ClP(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3P/c1-4(2)3
FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory Tract
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
D Zicane et al.
International journal of peptide and protein research, 48(1), 56-58 (1996-07-01)
N-Formylpyroglutamic acid-7-amido-4-methylcoumarine and pyroglutamyl-pyroglutamic acid-7-amido-4-methylcoumarin are the major products in the synthesis of pyroglutamic acid-7-amido-4-methylcoumarin by phosphorus pentachloride in dimethylformamide and dicyclohexylcarbodiimide under pyridine activation.
Núria Mont et al.
Molecular diversity, 13(1), 39-45 (2008-11-28)
A protocol for the synthesis of N-substituted 2-hydro-4-amino-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-ones (11) is described. Thus, the formylation of a 2-aminopyridone 12 in 85% formic acid/Ac(2)O, proceeding via in situ cyclization to the intermediate formamide 13, affords the corresponding 2-hydro-4-oxo-pyridopyrimidine 14, which is converted
Action of phosphorus pentachloride on p-sulphonamido benzoic acid.
A D KEMP
Nature, 159(4041), 509-509 (1947-04-12)
Petri A Turhanen et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(18), 3223-3226 (2003-10-07)
Methods for the preparation of mixed tetra-amide esters 1 and 2, the partial amide ester 3, and tri- and P,P-diamides 4 and 5 from monophosphorus spieces 12, 8 and 9, respectively, were developed. Compounds 8 and 9 were obtained from
Phosphorus trichloride-mediated and microwave-assisted synthesis of a small collection of amides bearing strong electron-withdrawing group substituted anilines.
Matteo Colombo et al.
Journal of combinatorial chemistry, 11(3), 335-337 (2009-03-31)