Documenti fondamentali
273341
Sigma-Aldrich
trans-2,3,4,5,6-Pentafluoro-β-nitrostyrene
96%
About This Item
Formula condensata:
C6F5CH=CHNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.525 (lit.)
P. ebollizione
204 °C (lit.)
Punto di fusione
19 °C (lit.)
Densità
1.591 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
nitro
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H2F5NO2/c9-4-3(1-2-14(15)16)5(10)7(12)8(13)6(4)11/h1-2H/b2-1+
LBBACRWAXVCTNR-OWOJBTEDSA-N
Applicazioni
trans-2,3,4,5,6-Pentafluoro-β-nitrostyrene may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)