Documenti fondamentali
273112
Sigma-Aldrich
(1R,E)-(+)-Camphorquinone 3-oxime
99%
Sinonimo/i:
(1R,E)-(+)-2,3-Bornanedione 3-oxime, anti-(1R)-(+)-Camphorquinone 3-oxime
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.23
Beilstein:
3200377
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +200°, c = 1 in ethanol
Punto di fusione
153-156 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
oxime
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)\C1=N/O)C2(C)C
InChI
1S/C10H15NO2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11-13/h6,13H,4-5H2,1-3H3/b11-7-/t6-,10+/m1/s1
YRNPDSREMSMKIY-HAKKTOSXSA-N
Applicazioni
(1R,E)-(+)-Camphorquinone 3-oxime can be used to prepare chiral camphor-oxazoline auxiliary, which is used to blend diastereoselectivity and isomer separability for the efficient synthesis of bicuculline, egenine, corlumine, and corytensine.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
1-Magnesiotetrahydroisoquinolyloxazolines as Chiral Nucleophiles in Stereoselective Additions to Aldehydes: Auxiliary Optimization, Asymmetric Synthesis of (+)-Corlumine,(+)-Bicuculline,(+)-Egenine, and (+)-Corytensine, and Preliminary 13C NMR Studies of 1-Lithio-and 1-Magnesiotetrahydroisoquinolyloxazolines
Gawley RE and Z Pingsheng
The Journal of Organic Chemistry, 61(23), 8103- 8112 (1996)