Documenti fondamentali
272337
Sigma-Aldrich
Spiro[2.4]hepta-4,6-diene
technical grade, 90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.14
Beilstein:
969332
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stato
solid
Densità
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CC12C=CC=C2
InChI
1S/C7H8/c1-2-4-7(3-1)5-6-7/h1-4H,5-6H2
KPDOKSJMJMDRQA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)