269549
3-Buten-2-one
contains 0.5% hydroquinone and 0.1% acetic acid as stabilizer, 99%
Sinonimo/i:
Methyl vinyl ketone, Vinyl methyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.3 (vs air)
Tensione di vapore
310 mmHg ( 55 °C)
71 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
contiene
0.5% hydroquinone and 0.1% acetic acid as stabilizer
Limite di esplosione
15.64 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
P. ebollizione
81 °C (lit.)
Solubilità
diethyl ether: easily soluble(lit.)
ethanol: easily soluble(lit.)
glacial acetic acid: easily soluble(lit.)
hydrocarbons: slightly soluble(lit.)
methanol: easily soluble(lit.)
water: easily soluble(lit.)
Densità
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h3H,1H2,2H3
FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?