268992
4-Pentyn-2-ol
≥98%
Sinonimo/i:
(±)-4-Pentyn-2-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. eboll.
126-127 °C (lit.)
Densità
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)CC#C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h1,5-6H,4H2,2H3
JTHLRRZARWSHBE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup