Documenti fondamentali
268755
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromo-6-nitroaniline
99%
About This Item
Formula condensata:
Br2C6H2(NO2)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Punto di fusione
128-130 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1c(Br)cc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4Br2N2O2/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)10(11)12/h1-2H,9H2
OBTUHOVIVLDLLD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)