Documenti fondamentali
266000
Sigma-Aldrich
Lithium
greener alternative
ribbon, thickness × W 1.5 mm × 100 mm, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lithium foil
Scegli un formato
25 G
184,00 €
100 G
686,00 €
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
184,00 €
100 G
686,00 €
About This Item
Formula condensata:
Li
Numero CAS:
Peso molecolare:
6.94
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141803
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
ribbon
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Resistività
9.446 μΩ-cm, 20°C
Spessore × larg.
1.5 mm × 100 mm
P. ebollizione
1342 °C (lit.)
Punto di fusione
180 °C (lit.)
Densità
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Li]
InChI
1S/Li
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Lithium ribbon, thickness × W 1.5 mm × 100 mm is a class of electrode material that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries. Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.[1][2][3][4]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Applicazioni
Lithium ribbon can be used as a counter and a reference electrode for lithium-ion batteries. It can also be used in the fabrication of textile-based batteries.[5][6]
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Lithium foil, not light tested, 38x200mm, thickness 0.20mm, as rolled, 99.9%
GF62158596
Lithium
Lithium foil, not light tested, 38x500mm, thickness 0.20mm, as rolled, 99.9%
Sigma-Aldrich
GF40266682
Lithium
Lithium rod, 12.7 mm diameter, length 165 mm, purity 99%
GF45554799
Lithium
Lithium wire, diam. 3.2 mm, in mineral oil, ≥98%
Sigma-Aldrich
278327
Lithium
Lithium wire (in mineral oil), diam. 3.2 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
220914
Lithium
Copper foil, thickness 0.025 mm, 99.98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
349208
Copper
Investigation on the solid electrolyte interface formed on pyrolyzed photoresist carbon anodes for C-MEMS lithium-ion batteries
Galobardes F, et al.
Diamond and Related Materials, 15(11-12), 1930-1934 (2006)
A layer-built rechargeable lithium ribbon-type battery for high energy density textile battery applications
Kim J, et al.
Journal of Material Chemistry A, 2(6), 1774-1780 (2014)
Jian Jiang et al.
Nanoscale, 5(17), 8105-8113 (2013-07-26)
Controlled integration of multiple semiconducting oxides into each single unit of ordered nanotube arrays is highly desired in scientific research for the realization of more attractive applications. We herein report a diffusion-controlled solid-solid route to evolve simplex Co(CO3)0.5(OH)0.11H2O@TiO2 core-shell nanowire
Chien-Hsiun Chen et al.
The New England journal of medicine, 370(2), 119-128 (2013-12-27)
Lithium has been a first-line choice for maintenance treatment of bipolar disorders to prevent relapse of mania and depression, but many patients do not have a response to lithium treatment. We selected subgroups from a sample of 1761 patients of
Dongyun Chen et al.
Nanoscale, 5(17), 7890-7896 (2013-07-16)
Two-dimensional nanosheets can leverage on their open architecture to support facile insertion and removal of Li(+) as lithium-ion battery electrode materials. In this study, two two-dimensional nanosheets with complementary functions, namely nitrogen-doped graphene and few-layer WS2, were integrated via a
Articoli
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Vedi tutto