265144
2,3-Difluorobenzaldehyde
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.499 (lit.)
P. eboll.
64-65 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cccc(C=O)c1F
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-4H
WDBAXYQUOZDFOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter